Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno apirógeno Sterilin™ de 100 ml con tapón de metal
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11309123
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Material del cierre:
Metal
Polietileno
Polipropileno
N.º por caja:
120/Paq.
200/Paq.
300/Paq.
400/Paq.
50/caja
700/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 400
paquete de 50
paquete de 700
Código de producto. Capacidad (métrico) Material del cierre N.º por caja unitSize
11309123 7 mL Polietileno 700/Paq. paquete de 700
11319123 30 mL Polipropileno 400/Paq. paquete de 400
11329123 60 mL Metal 300/Paq. paquete de 300
11339123 100 mL Metal 200/Paq. paquete de 200
11349123 150 mL Metal 120/Paq. paquete de 120
11359123 250 mL Metal 50/caja paquete de 50
6 options
Código de producto. 11309123
Marca: Thermo Scientific™ 129PYR
Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.
Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
  • Etiquetados con números de lote para una trazabilidad completa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Forma Cilíndrico
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 7 mL
Certificaciones/conformidad Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D. Certificado como libre de endotoxinas en niveles < 0,01 EU/m.
Material del cierre Polietileno
Descripción Recipiente apirógeno
Diámetro (métrico) 22,5 mm
Altura (métrico) 50,2 mm
Etiqueta Impreso
N.º por caja 700/Paq.