Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno apirógeno Sterilin™ de 100 ml con tapón de metal
Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.
Marca: Thermo Scientific™ 128PYR
285.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.67000kg
Descripción
Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
- Etiquetados con números de lote para una trazabilidad completa
Especificaciones
Recipiente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D. Certificado como libre de endotoxinas en niveles <0,01 EU/m. | |
Recipiente apirógeno | |
94 mm | |
400/Paq. |
Sí | |
Cilíndrico | |
30 mL | |
Polipropileno | |
31 mm | |
Impreso |