Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno apirógeno Sterilin™ de 100 ml con tapón de metal
Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.
Marca: Thermo Scientific™ 185PYR
312.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.46400kg
Descripción
Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
- Etiquetados con números de lote para una trazabilidad completa
Especificaciones
Recipiente | |
Poliestireno | |
Estériles | |
Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D. Certificado como libre de endotoxinas en niveles < 0,01 EU/m. | |
Recipiente apirógeno | |
77 mm | |
200/Paq. |
Sí | |
Cilíndrico | |
100 mL | |
metálica | |
49,5 mm | |
Impresas |