Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno apirógeno Sterilin™ de 100 ml con tapón de metal
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Material del cierre:
Metal
Polietileno
Polipropileno
N.º por caja:
120/Paq.
200/Paq.
300/Paq.
400/Paq.
50/caja
700/Paq.
Unit Size:
paquete de 120
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 400
paquete de 50
paquete de 700
Description
Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
- Etiquetados con números de lote para una trazabilidad completa
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Certificaciones/conformidad | Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254, anexo D. Certificado como libre de endotoxinas en niveles < 0,01 EU/m. |
| Material del cierre | Metal |
| Descripción | Recipiente apirógeno |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction