Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de cultivo de plástico Sterilin™
Código de producto. 11319233
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Capacidad (métrico):
4 mL
12 mL
N.° por paquete:
25
N.º por caja:
500
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. 11319233
Marca: Thermo Scientific™ 75CTS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aumente la versatilidad de las aplicaciones de cultivo con estos tubos de cultivo de plástico. Con un área para el etiquetado y un tapón de dos posiciones, estos tubos son ideales para cultivos celulares en suspensión.
  • Tapón de dos posiciones (se puede dejar aflojado para el intercambio de gases o acoplar para un sellado hermético)
  • Amplia área blanca para facilitar el etiquetado
  • Graduaciones impresas
Información para pedidos
  • No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de producto Culture Tube
Tipo de tapón Dual-position Cap
Material Poliestireno
N.° por paquete 25
N.º por caja 500
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 4 mL
Graduaciones Printed