Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de cultivo de plástico Sterilin™
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polipropileno
Capacidad (métrico):
4 mL
12 mL
N.° por paquete:
25
N.º por caja:
500
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Descripción
Aumente la versatilidad de las aplicaciones de cultivo con estos tubos de cultivo de plástico. Con un área para el etiquetado y un tapón de dos posiciones, estos tubos son ideales para cultivos celulares en suspensión.
- Tapón de dos posiciones (se puede dejar aflojado para el intercambio de gases o acoplar para un sellado hermético)
- Amplia área blanca para facilitar el etiquetado
- Graduaciones impresas
Información para pedidos
- No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| Tipo de producto | Culture Tube |
| Tipo de tapón | Dual-position Cap |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 25 |
| N.º por caja | 500 |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 12 mL |
| Graduaciones | Printed |