Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de transferencia de plástico Sterilin™
Transfiera líquidos de forma segura y precisa con las pipetas de transferencia de plástico Thermo Scientific™ Sterilin™. Son ideales para su uso general en el laboratorio y para el transporte y almacenamiento de muestras.
Marca: Thermo Scientific™ 201C
40.68 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.72900kg
Descripción
Transfiera líquidos de forma segura y precisa con las pipetas de transferencia de plástico Thermo Scientific™ Sterilin™.Son ideales para su uso general en el laboratorio y para el transporte y almacenamiento de muestras.
- Fabricadas con polietileno de baja densidad no tóxico
- La perilla de llenado integrada elimina la contaminación asociada a las perillas de caucho independientes.
- Transparencia excepcional y grosor uniforme
- Graduaciones precisas en versiones de 1 y 3 ml para garantizar unos resultados uniformes
- Posibilidad de termosellado para el almacenamiento y transporte de muestras
- Perillas termoselladas aptas para el almacenamiento en la fase gaseosa del nitrógeno líquido
- 3Graduación de ml: adecuadas para bancos de sangre y uso general en el laboratorio
- Tubo estrecho: adecuadas para su uso como viales para congelación, sedimentación y transporte
- Graduación de 1 ml: adecuadas para el uso general en el laboratorio y el almacenamiento y transporte
- de muestras
- No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
LDPE | |
Sí | |
1 ml |
No estéril | |
500/paquete, 3000/caja |