Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes universales de poliestireno Sterilin™ de 30 ml, sin etiqueta
Garantice una contención de muestras excelente mediante el uso de los recipientes universales de 30 ml de poliestireno Sterilin, con una junta de flujo tradicional con tapón de 1 a 1/2 de vuelta.
118.00€ - 198.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente universal |
---|---|
Material | Poliestireno |
Forma | Cilíndrico |
Capacidad (métrico) | 30 mL |
Material del cierre | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Descripción | Etiqueta | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Etiqueta | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12501299
|
Thermo Scientific™
128A/FS |
Recipiente universal | Sin etiqueta | 400/Paq. |
120.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12511299
|
Thermo Scientific™
128B/FS |
Recipiente universal | Impresas | 400/Paq. |
118.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12521299
|
Thermo Scientific™
128C/FS |
Universal Container | Plano | 400/Paq. |
120.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11758918
|
Thermo Scientific™
128SA |
Recipiente universal + cuchara | Sin etiqueta | 400/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11768918
|
Thermo Scientific™
128SB |
Recipiente universal + cuchara | Impresas | 400/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11309143
|
Thermo Scientific™
128SC |
Recipiente universal + cuchara | Plano | 400/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12799855
|
Thermo Scientific™
128BBAC/50 |
Recipiente universal + ácido bórico | Impresas | 400/Paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
Garantice una contención de muestras excelente mediante el uso de los recipientes universales de 30 ml de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin, con una junta de flujo tradicional con tapón de 1 a 1/2 de vuelta.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D
- La compatibilidad con 95 kPa garantiza un rendimiento sin fugas y la idoneidad para el transporte (excepto las variantes con cuchara)
- Disponibles rellenados previamente con ácido bórico (0,4g) para la conservación de muestras de orina
- Aptos para la centrifugación a 3.800 x g
- Fabricados de forma aséptica
- Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
Specifications
Recipiente universal | |
Cilíndrico | |
Polipropileno | |
94 mm |
Poliestireno | |
30 mL | |
31 mm |