Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno Sterilin™ de 60 a 250 ml, 100 ml con tapón de metal y etiqueta impresa
Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico.
Marca: Thermo Scientific™ 185BM
204.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.78800kg
Descripción
Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico. Fabricados de forma aséptica.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Fabricados de forma aséptica
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
- Certificado de producto 125AM, 125BM y 125CM compatible con 95 kPa, lo que garantiza la idoneidad para el transporte de muestras
Nota:
Solo para uso in vitro.
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en Norteamérica.
Especificaciones
Recipiente | |
Poliestireno | |
Estériles | |
Pruebas de fugas según BS EN 14254 (anexo D). | |
49,5 mm | |
Impresas |
Sí | |
Cilíndrico | |
100 mL | |
metálica | |
77 mm | |
200/Paq. |