Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno Sterilin™ de 60 a 250 ml, 100 ml con tapón de metal y etiqueta impresa
GREENER_CHOICE
Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico.
Marca:  Thermo Scientific™ 190B
68.74 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11349153
  • 120.00€ / paquete de 50
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico. Fabricados de forma aséptica.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
Características:
  • Fabricados de forma aséptica
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
  • Certificado de producto 125AM, 125BM y 125CM compatible con 95 kPa, lo que garantiza la idoneidad para el transporte de muestras
Nota:
Solo para uso in vitro.
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en Norteamérica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente
Poliestireno
No estéril
Pruebas de fugas según BS EN 14254 (anexo D).
65,5 mm
Impreso
Sí
Cilíndrico
250 mL
Metal
119,5 mm
50/caja