Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno Sterilin™ de 60 a 250 ml, 100 ml con tapón de metal y etiqueta impresa
Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico.
Brand: Thermo Scientific™ 125AM
100.22 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Description
Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico. Fabricados de forma aséptica.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
Características:- Fabricados de forma aséptica
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
Nota:
Solo para uso in vitro.
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en Norteamérica.
Specifications
Recipiente | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254, anexo D. Con marcado CE conforme a la Directiva europea 98/79/CE. | |
44,5 mm | |
Sin etiqueta |
Sí | |
Cilíndrico | |
60 mL | |
Metal | |
61 mm | |
300/Paq. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.