Learn More
Fisherbrand™ Placas Petri de poliestireno
Transparentes. Las placas de Petri de poliestireno Fisherbrand™ son perfectas para aplicaciones de cultivo celular o microbiano.
Marca:  Fisherbrand™ FB51514
49.36 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24345" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12644785
  • 147.00€ / paquete de 600
Fecha estimada de envío: 04-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Poliestireno
Placa de Petri
0
90 mm
No estéril
600/caja
16,2 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Placas Petri de poliestireno > Asépticas; no ventiladas