Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de vidrio borosilicatado sin reborde de base redonda Sterilin™
Confíe en estos tubos de vidrio borosilicatado de base redonda para aplicaciones a altas temperaturas con productos químicos agresivos. Ideales para su uso con muestras sensibles a sustancias lixiviables en tubos de plástico.
Marca: Thermo Scientific™ 99445-10
131.00 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Confíe en estos tubos de vidrio borosilicatado de base redonda para aplicaciones a altas temperaturas con productos químicos agresivos.Los tubos de vidrio borosilicatado sin reborde de base redonda Thermo Scientific™ Sterilin™ son ideales para su uso con muestras sensibles a sustancias lixiviables en tubos de plástico.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Fabricados con vidrio borosilicatado Pyrex
- Alta resistencia a la temperatura y las agresiones químicas
- Perfil de tubo sin reborde
- Se suministran sin tapones
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
- Disponibles solo en el Reino Unido
Especificaciones
10 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
250 | |
Caja de 1000 (paquete de 250) | |
75 mm |
Tubo sin reborde | |
4 ml | |
1000 | |
No estéril | |
0,1352 fl oz |