Descripción
Un tubo de fondo redondo sin punto de marcado. Los tubos están hechos de vidrio de borosilicato y se venden sin tapones.
Para obtener información sobre los tapones, consulte la ref. cat. 99999.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Cuello de rosca |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con | Ideales para su uso con muestras sensibles a la lixiviación de los tubos de plástico |
| Tipo de etiqueta | Ninguno |
| Envase | A granel |
| Con reborde | No |
| Tamaño de rosca | 18-415 |
| Mostrar más |