Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes
Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes.
Marca:  Thermo Scientific™ 101VRED
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11319283
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes. Minimum order quantities apply.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Fabricados de forma aséptica
  • Solo para uso in vitro
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Placas de 90 mm probadas de acuerdo con la norma EN ISO 24998:2008
Plano
Round
Sin tratar
500
3
90 mm
Placa de Petri, 90mm
Red
Fabricación aséptica
Petri Dish
20
16.2 mm