Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri estándar de 90 mm Sterilin™
Cultive microorganismos en medios sólidos utilizando estas placas poco profundas que maximizan el espacio de la incubadora y cuentan con un acabado de espejo que garantiza una alta calidad óptica.
Marca: Thermo Scientific™ 101R20
82.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24345" para aplicar la oferta.
Descripción
Cultive microorganismos en medios sólidos utilizando las placas de Petri estándar de 90 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Estas placas poco profundas maximizan el espacio en su incubadora y cuentan con un acabado de espejo que asegura una alta calidad óptica.
NO DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Idóneas para dispensadores automáticos de placas
- Fabricadas con poliestireno virgen no citotóxico
- Los moldes acabados en espejo garantizan una alta claridad óptica
- Disponible ya sea de fabricación aséptica o esterilizada terminalmente por irradiación gamma
- Disponible en formatos simples, triples y no ventilados
- Triple ventilación — ayuda al intercambio de gases; ideal para trabajo a corto plazo
- Ventilación única — limita el intercambio de gases, minimiza la evaporación y la deshidratación; ideal para trabajo a largo plazo
- Sin ventilación — más adecuado para trabajo anaeróbico y a largo plazo
- La placa poco profunda es ideal para maximizar el espacio de la incubadora
- Solo para uso in vitro
Especificaciones
Producidas y diseñadas de acuerdo con la norma para placas de Petri EN ISO 24998:2008, la cual incluye controles dimensionales exhaustivos. | |
Poliestireno | |
No estéril | |
500 | |
1 | |
90 mm |
Placa de Petri, 90mm | |
Redondo | |
Placa de Petri | |
20 | |
15,9 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M551740 | Certificado de conformidad | 11/03/2025 | 101R20 |
M479900 | Certificado de conformidad | 04/12/2024 | 101R20 |
M417100 | Certificado de conformidad | 04/12/2024 | 101R20 |
M504330 | Certificado de conformidad | 04/12/2024 | 101R20 |
M399730 | Certificado de conformidad | 04/12/2024 | 101R20 |