Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de poliestireno de triple bolsa Sterilin™ de 250 ml con tapón de metal
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
100 mL
250 mL
Material del cierre:
Metal
Polipropileno
N.º por caja:
150/Paq.
40/Paq.
80/Caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 40
paquete de 80
Descripción
Use Thermo Scientific™ Sterilin™ Triple Bagged Polystyrene Containers in hospital rooms and other such sterile areas.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Cada recipiente está:
- Envuelto triplemente con dos bolsas de apertura fácil dentro de una bolsa exterior a granel
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Marcado con un punto de radiación como garantía de esterilidad y con detalles del lote para una trazabilidad completa
- Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 (anexo D)
Nota:
Solo para uso in vitro.
Método de uso:
El protocolo de uso es el siguiente:
- La unidad se saca primero de la bolsa exterior que se encuentra en la caja de cartón.
- De las dos bolsas selladas, se puede abrir la bolsa más exterior en un ambiente no estéril rasgando cuidadosamente a lo largo de la línea según se indica.
- El personal puede sacar fácilmente la bolsa interior de la bolsa exterior dentro del área de operación estéril para asegurar una transferencia estéril de un área a la siguiente.
- En ese momento, el recipiente puede sacarse de la segunda bolsa sellada dentro del campo estéril.
Aviso sobre pedidos:
No disponibles en todas las áreas geográficas. Este producto está sujeto a una cantidad de pedido mínimo. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Recipiente |
| Closure Included | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Certificaciones/conformidad | Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254, anexo D. Con marcado CE conforme a la Directiva europea 98/79/CE. |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro (métrico) | 51 mm |
| Altura (métrico) | 78 mm |
| Mostrar más |