Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para muestreo de agua Sterilin™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 ml
500 ml
1000 mL
1000 ml
Forma:
Cuadrada
Forma redonda
Rectángulo
Descripción:
Con dosis de 120 mg/l
Con dosis de 20 mg/l
Dosed 20mg/L
Sin dosis
Material:
PET
Poliestireno
Descripción
Obtenga muestras cómodamente de agua clorada o no clorada para análisis microbiológicos con los frascos para muestreo de agua Thermo Scientific™ Sterilin™. No disponibles en todas las áreas geográficas.
- Disponibles fabricados con:
- Poliestireno flexible
- PETG resistente no tóxico
- NOVEDAD: tereftalato de polietileno (PRT) ligero para mejorar la manipulación
- Vacíos o predosificados con tiosulfato de sodio
- Los frascos de poliestireno y PETG cuentan con etiquetas codificadas por colores para una diferenciación más sencilla:
- Azul: dosificados
- Verde: sin dosificación
- A prueba de manipulación para garantizar la integridad de las muestras
- Números de lote para una trazabilidad completa
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Nivel de dosis de 20 mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una baja concentración de cloro
- Nivel de dosis de 120mg/h: adecuado para neutralizar muestras de agua con una alta concentración de cloro
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 350 ml |
Color | Natural |
Descripción | Con dosis de 20 mg/l |
Material | PET |
N.º por caja | 144 |
Esterilidad | Irradiados con gamma |
Forma | Rectángulo |
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
350-20-06 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | WSC350-20 |
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos para muestreo de agua Sterilin™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido