Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners.
Marca:  Thermo Scientific™ WB30317
145.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12437702
  • 152.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners. All sizes packed 250 per pack, 500 per case.
  • Fabricada con poliestireno de alto impacto
  • La superficie hidrófoba garantiza la ausencia de absorción de agua de la atmósfera o de la muestra
  • Disponible en blanco o negro para garantizar la idoneidad para diferentes materiales de muestra coloreados
  • El intervalo antiestático solventa los problemas con el cuelgue de polvo
  • Base plana para un apoyo firme y seguro en la balanza
  • No se suministran estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Plano
Blanco
Diamante
Estándar
100 mm
100 ml
Poliestireno
No estéril
120 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats >