Learn More
Brady™ Sterilization Indicating Labels
Brady™ Sterilization Indicating Labels are steam sterilization indicating polypropylene labels with preprinted headers that displays STERILIZED when exposed to autoclave conditions.
207.00€ - 229.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Material | Polipropileno |
Print Technology | Transferencia térmica |
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17110191
|
Brady™
149273 |
2 in |
229.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17100191
|
Brady™
149272 |
1,5 in |
207.00€
paquete de 2000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ideal for use in sample tracking, inventory management, general tracking, and identification of lab materials that require sterilization
- Economical solution for identifying vials, tubes, racks and flasks
- Adheres to stainless steel, glass and polypropylene
- Withstands temperatures from -320.8 to 249.8° F (-196 to 121°C )
Compliance
RoHS directive 2011/65/EU
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
1 in |
Blanco | |
Polipropileno | |
2000/paq. |