Learn More
Ratiolab™ Caja de pipetas de esterilización
Cajas de pipetas de aluminio con fácil manipulación optimizada para trabajos rutinarios de laboratorio.
Marca: Ratiolab™ 3170385
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Esterilización en autoclave: la nueva construcción garantiza la entrada de vapor en el recipiente y optimiza el proceso
- Apertura y cierre: el rendimiento de deslizamiento suave de la sección superior en la sección base facilita el trabajo
- La base y la sección superior se llenan con una capa de silicona en la parte inferior como amortiguador para proteger del salpicado de objetos de vidrio
- Se suministran individualmente
Especificaciones
Autoclavable | |
Caja de pipetas de esterilización | |
Artículos de vidrio como pipetas y varillas | |
De 315 a 385 mm |
Aluminio | |
Esterilización en autoclave y almacenamiento | |
1 unidad |