Learn More
Ratiolab™ Caja de pipetas de esterilización
Cajas de pipetas de aluminio con fácil manipulación optimizada para trabajos rutinarios de laboratorio.
Marca:  Ratiolab™ 3170305
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15975511
  • 43.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Esterilización en autoclave: la nueva construcción garantiza la entrada de vapor en el recipiente y optimiza el proceso
  • Apertura y cierre: el rendimiento de deslizamiento suave de la sección superior en la sección base facilita el trabajo
  • La base y la sección superior se llenan con una capa de silicona en la parte inferior como amortiguador para proteger del salpicado de objetos de vidrio
  • Se suministran individualmente
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Caja de pipetas de esterilización
Artículos de vidrio como pipetas y varillas
De 235 a 305 mm
Aluminio
Esterilización en autoclave y almacenamiento
1 unidad