Learn More
Buerkle™ Cucharas para Muestras Biológicas SteriPlast™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 ml
100 mL
150 mL
Longitud (métrico):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Cuchara de diseño ergonómico
- Producto y envase de materias primas renovables
- Fabricada en "" PE verde, blanco
- Reciclable/Desechable
- Envasadas individualmente y esterilizadas por rayos gamma
- Producción y embalaje según la clase 7 de sala limpia
- Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
Especificaciones
Specifica
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Pala |
| Material | Polietileno verde (hecho de materias primas renovables) |
| Longitud (métrico) | 205 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto