Learn More
Buerkle™ Cucharas para alimentos de color azul SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15614134 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Longitud (métrico):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15614134 250 mL 232 mm paquete de 10
15624134 500 mL 280 mm paquete de 10
15634134 1000 mL 332 mm paquete de 10
15644124 25 mL 141 mm paquete de 10
15654124 50 mL 160 mm paquete de 10
15664124 100 mL 205 mm paquete de 10
15674124 150 mL 216 mm paquete de 10
17220594 2000 mL - paquete de 10
8 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15614134
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 53783013
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Idóneas para polvos, granulados y pastas. Las cucharas para alimentos Buerkle™ SteriPlast™ se esterilizan con rayos gamma. El color azul no se presenta de forma natural en los alimentos. Las cucharas se pueden encontrar rápidamente e identificar fácilmente en un control visual si alguna vez se mezclan en la producción.
  • El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
  • Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
  • Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
  • Envasadas individualmente para uso desechable
  • Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
  • Pueden detectarse mediante escáneres de color
Compliance
Requisitos alimentarios de la UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Azul
Desechables Sí
Tipo de producto Cuchara de muestreo de comida
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de polvos, granulados y pastas
Longitud (imperial) 9,1 in
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 232 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.