Learn More
Buerkle™ Cucharas para alimentos de color azul SteriPlast™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Longitud (métrico):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
232 mm
280 mm
332 mm
Descripción
- El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
- Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
- Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
- Envasadas individualmente para uso desechable
- Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
- Pueden detectarse mediante escáneres de color
Compliance
Requisitos alimentarios de la UE
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 67,63 oz |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Sampler |
| Material | Poliestireno |