Learn More
Buerkle™ Jeringa de polipropileno SteriPlast™
Con la jeringa se pueden succionar y conservar líquidos de forma estéril. La cantidad de la muestra se puede leer de forma óptima en la escala impresa. La jeringa se suministra en un embalaje individual y está lista para el uso. La jeringa se puede prolongar a voluntad con un tubo flexible.
Marca:  Buerkle™ 5325-0060
25.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11812293
  • 45.30€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estructura de polipropileno
  • Transparente
  • Graduados
  • Esterilizados, envasados por separado
Especificaciones
Especificaciones
50 mL