Learn More
Buerkle™ Espátiñas de Muestreo SteriPlast™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
263 mm
268 mm
Incluye:
Con funda
Sin funda
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Profundidad de inserción de 150 mm
- Hoja puntiaguda para perforar fácilmente bolsas de papel o plástico
- Disponible con o sin cubierta de funda que reduce el riesgo de contaminación de las muestras
- Tirador ergonómico de diseño
- Idóneas para polvos, gránulos y pastas.
- Envasadas individualmente para aplicaciones de una vía
- Se esterilizan mediante radiación gamma
- Producción, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7 (10 000)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con vaina |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 0,41 oz |
| Capacidad (métrico) | 12 ml |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Espátula |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de polvos, gránulos y pastas |
| Incluye | Con funda |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |