Learn More
Buerkle™ Cucharas para muestreo SteriPlast™
Tome muestras de polvos, gránulos y pastas. Las cucharas para muestreo Buerkle™ SteriPlast™ están fabricadas con poliestireno y se suministran estériles y envasadas individualmente.
55.10€ - 61.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Esterilidad | Estéril |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15356327
|
Buerkle™
5378-1011 |
2,5 ml | 127 mm |
55.10€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15351766
|
Buerkle™
5378-1012 |
10 ml | 170 mm |
61.25€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Intended for sampling of powders, granules, and pastes
- Sterilized by gamma radiation
- Individually packaged for one-way needs
- Production, assembling, and packaging according to cleanroom class 7 (10.000)
Especificaciones
Cuchara | |
No esterilizable en autoclave | |
Blanco |
Poliestireno | |
Estéril | |
Muestreo de polvos, gránulos y pastas |