Learn More
Merck Sistemas de filtración al vacío estériles sin embudo Steritop™ E-GP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16457545 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Ajuste de la salida:
Con rosca de 38 mm
Con rosca de 45 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 16457545
Marca: Merck SEGPT0038
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La nueva incorporación a™ la familia de liberación rápida Stericup. Desarrollado con conciencia ecológica.
Los sistemas de vacío estéril Stericup E y Steritop E son la nueva incorporación a la familia de liberación rápida Stericup. La familia de dispositivos Stericup E y Steritop E se ha diseñado como una opción más sostenible para la filtración estéril que reduce significativamente el plástico y el embalaje. Estos son productos de filtro sin embudo para su uso en la filtración de vacío estéril de soluciones acuosas, como reactivos/tampones para medios y cultivos de tejidos.
Los dispositivos Stericup E y Steritop E están diseñados específicamente para la filtración estéril a partir de frascos compatibles (tamaño de cuello de 38 y 45 mm) de reactivos/tampones de cultivo de tejidos y medios.
SEGPT0038 es un collar roscado de 38 mm que utiliza una membrana PES Express PLUS de flujo rápido de tamaño de poro de 0,22 µm y que puede conectarse directamente a cualquier volumen, matraz receptor de 45 mm (vidrio o plástico) para esterilizar medios de cultivo de tejidos y tampones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente con adaptador azul
Desechables
Material Poliestireno
Material (membrana) PES Express PLUS
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 40 cm²
Para utilizar con (aplicación) Filtración estéril
Ajuste de la salida Con rosca de 38 mm
Estilo de salida Con rosca de 38 mm
Tipo Filtros para frascos
Volumen (métrico) < 2 ml (limitado por el volumen del vial)
Diámetro (métrico) 73 mm
Diámetro del filtro (métrico) 73 mm