Learn More
Merck Steritop™ Quick Release
Para aplicaciones de filtración estériles.
Marca: Merck S2GPT05RE
Descripción
- Filtro GP de 45 mm acoplable a frasco roscado con membrana de poliétersulfona (PES) Express PLUS de caudal rápido y 0,22 μm de tamaño de poro
- Para filtración al vacío y esterilización de medios de cultivo de tejidos, proteínas, soluciones de ADN y suspensiones de virus
Especificaciones
Sí | |
0,22 μm | |
40 cm2 | |
10 mL | |
15 ml | |
148 mm |
PES | |
Estéril | |
Filtros para frascos | |
2,4 mL | |
50 mL | |
12,5 cm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
Título del producto
Merck Steritop™ Quick Release >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido