Learn More
Merck Filtros para parte superior de frasco con rosca Steritop
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso desechable de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1.000 ml en un solo formato listo para su uso.
Marca:  Merck S2GVT05RE
175.36 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.14200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16295122
  • 204.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El sistema de filtración al vacío Stericup™ es el proceso de filtros para parte superior de frasco desechable y de un solo uso más eficaz para la preparación de medios estériles. Combina una unidad de filtro Steritop™ con un matraz receptor (se vende por separado) para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1000 ml en un solo formato listo para su uso.
  • Membrana Millipore Express™ PLUS para obtener caudales más rápidos y un nivel bajo de unión de proteínas y minimizar la absorción y la pérdida de proteínas, lo que afecta al rendimiento y los costes posteriores.
  • Membrana Durapore™ para la unión de proteínas ultrabaja para una absorción y pérdida de proteínas mínimas
  • El embalaje ceñido, la bolsa fácil de abrir y los prácticos diseños de etiquetas hacen que resulte fácil y eficaz almacenar, abrir y rastrear sus dispositivos.
  • Esterilización de soluciones acuosas (de 150 ml a 1 l)
    • Filtración estéril de medios de cultivo y tampones con proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas.
Especificaciones
Especificaciones
Transparente con adaptador azul
Poliestireno
0,22 μm
12
Esterilizados por radio
Hidrófilo
Durapore
PVDF
Estéril
45 mm
500 mL
12,5 cm