Learn More
Merck Filtros de membrana reforzados
No contienen amianto ni fibra de vidrio
Marca:  Merck RW0309000
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10052233
  • 206.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las membranas de prefiltro reforzadas se pueden utilizar para eliminar contaminantes de una gran variedad de líquidos y gases. Los filtros tienen una alta capacidad de retención de suciedad y una baja caída de presión, por lo que son ideales para reducir los niveles de contaminantes antes de aplicar filtros con categoría de esterilización. A diferencia de los materiales tradicionales de prefiltro que contienen amianto o fibra de vidrio, nuestras membranas de prefiltro reforzadas están fabricadas con materiales que no se desprenden. Estos filtros retienen los contaminantes en la superficie de la membrana de celulosa.
Características y ventajas:
  • Prefiltro con alta capacidad de carga de suciedad para un mayor rendimiento
  • El sustrato sin desprendimiento no deja fibras para fases posteriores
Aplicaciones: Prefiltración antes de los filtros con categoría de esterilización
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Filtro de pantalla
0,45 µm
Estéril
Clarificación submicrométrica, prefiltración para filtros de 0,2 a 0,45 µm
Hidrófilo
158 °F
0,007 in
Membranas de filtración
3,5 in
9 cm
Blanca
Polímeros de éster de celulosa
0,5 μm
50 ml/min/cm2
RW03
Plano
70 °C
200 µm
Hidrófilo
9 cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • X100 Prefilter RW03 90mm
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose