Learn More
Merck Filtros de membrana reforzados
No contienen amianto ni fibra de vidrio
Marca:  Merck RW1914250
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10307703
  • 240.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las membranas de prefiltro reforzadas se pueden utilizar para eliminar contaminantes de una gran variedad de líquidos y gases. Los filtros tienen una alta capacidad de retención de suciedad y una baja caída de presión, por lo que son ideales para reducir los niveles de contaminantes antes de aplicar filtros con categoría de esterilización. A diferencia de los materiales tradicionales de prefiltro que contienen amianto o fibra de vidrio, nuestras membranas de prefiltro reforzadas están fabricadas con materiales que no se desprenden. Estos filtros retienen los contaminantes en la superficie de la membrana de celulosa.
Características y ventajas:
  • Prefiltro con alta capacidad de carga de suciedad para un mayor rendimiento
  • El sustrato sin desprendimiento no deja fibras para fases posteriores
Aplicaciones: Prefiltración antes de los filtros con categoría de esterilización
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Filtro de pantalla
1,2 µm
Estéril
Prefiltración para filtros de 0,8 a 1,2 µm
Hidrófilo
158 °F
0,007 in
Membranas de filtración
5,59 in
14,2 cm
Blanca
Polímeros de éster de celulosa
0,5 μm
260 ml/min/cm2
RW19
Plano
70 °C
200 µm
Hidrófilo
14,2 cm