Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Blue Disposable PharmaScoop™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15849431 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
250 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 85
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
15849431 250 mL Estéril paquete de 100
15458113 60 mL Estéril paquete de 100
15819431 125 mL No estéril paquete de 100
15829431 125 mL Estéril paquete de 100
16691123 250 mL No estéril paquete de 85
15839431 250 mL No estéril paquete de 100
16601133 250 mL Estéril paquete de 85
15859431 60 mL No estéril paquete de 100
8 options
Código de producto. 15849431
Marca: Sampling Systems™ 8045B250S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Usar directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa. La PharmaScoop™ Desechable Azul Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para el muestreo y la dispensación de polvos y gránulos.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Envasadas individualmente en un embalaje ultra-resistente con diseño fácil de abrir
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Gran variedad de diferentes tamaños disponibles
  • Buenas prácticas de fabricación (GMP) para mantener sus manos fuera del producto tanto como sea posible
  • Se ha colocado el mango ergonómico en lo alto de la pala
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Azul
Desechables Single-use
Tipo de producto Cuchara Desechable
Incluye Individually Bagged