Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Graduated Jugs
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Cantidad:
35 Estériles
35 No estériles
Descripción
- Moldeadas y envasadas en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado con material conforme a las normativas FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
- Sin EEB/EET
- Marcas de graduación en ml
- Trazabilidad total del lote
- Disponibles preesterilizadas (SAL 10-6)
Especificaciones
Capacidad | 500 ml |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 35 No estériles |
Esterilidad | No estéril |
Graduated | Sí |