Learn More
Sampling Systems™ Lanzas Desechables de Polvo de HDPE SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para su uso en zonas peligrosas
- Empuje el tomamuestras en el producto, gire el tomamuestras y, a continuación, retírelo
- Deposita la muestra en un recipiente adecuado
- Coloque el tomamuestras usado en su bolsa de plástico original y deséchelo
- No hay contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Material | HDPE |
| Incluye | 20 por caja |
| Capacidad (métrico) | 75 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 400 mm |