Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Knife
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Knife is ideal for preparing samples as well as general laboratory use.
25.75€ - 62.10€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Desechables | Sí |
Color | Blanco |
Longitud (métrico) | 160 mm |
Longitud del mango (métrico) | 100 mm |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15561960
|
Sampling Systems™
8039H-100S |
Estéril | Embolsados individualmente |
62.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15859421
|
Sampling Systems™
8039A-100 |
No estéril | No está embolsado individualmente |
25.75€
paquete de 100 |
|
||||
15869421
|
Sampling Systems™
8039H-100 |
No estéril | Embolsados individualmente |
48.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No Cross Contamination
- No Cleaning required
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Blanco | |
100 mm |
Sí | |
160 mm |