Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Ladle
Use straight from the bag without the need for costly cleaning. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Ladle allows for efficient surface sampling of liquids.
Marca: Sampling Systems™ 8053B-50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- El diseño moldeado de una pieza se ha construido especialmente para pase por un tapón estándar
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Polipropileno | |
Sí | |
Azul |
50 mL | |
No estéril | |
48 mm |