Learn More
Sampling Systems™ Embudo líquido desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7138878 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. 16269421
Marca: Sampling Systems™ 8370H100S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para laboratorios, entornos farmacéuticos, salas limpias y fabricación de productos químicos. El embudo líquido desechable de Sampling Systems™ SteriWare™ viene envasado individualmente después de ser moldeado y empacado en una sala limpia clase 100.000.
  • Fabricado con HDPE
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Diámetro del tubo (métrico) 12 mm
Esterilidad Estéril
Tipo de producto Embudo para líquidos