Learn More
Sampling Systems™ Embudo de polvo desechable SteriWare™
Fabricado con HDPE de grado alimentario y resistente a productos químicos. El embudo de polvo desechable de Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para transferir y muestrear polvos.
73.15€ - 162.44€
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15330664
![]() |
Sampling Systems™
8111H-200S |
Estéril |
73.15€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15859471
![]() |
Sampling Systems™
8111H-200 |
No estéril |
90.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
30286535
|
Sampling Systems™
8111H-250S |
Sterile |
162.44€
paquete de 14 |
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
30286534
|
Sampling Systems™
8111H-250 |
Non-sterile |
113.70€
paquete de 14 |
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
40 mm | |
HDPE |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sampling Systems™ Embudo de polvo desechable SteriWare™