Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Probe
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Probe is ideal for taking a cross sectional sample through a bulk powder.
108.00€ - 225.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sonda |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Tipo de punta | Evita que la muestra se caiga |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de Polvo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de producto | Longitud (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de producto | Longitud (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12752457
|
Sampling Systems™
8064H-500S |
125 mL | Sonda | 600 mm | Estéril |
123.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15839451
|
Sampling Systems™
8064H-1000S |
200 mL | Sonda | 950 mm | Estéril |
192.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15829451
|
Sampling Systems™
8064H-1000 |
200 mL | Sonda | 950 mm | No estéril |
225.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15849451
|
Sampling Systems™
8064H-500 |
125 mL | Sonda | 600 mm | No estéril |
108.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Assembled and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- Suitable for use in ATEX areas
- Push the sampler into the product, rotate the sampler then withdraw
- Deposit the sample into a suitable container
- Place the used sampler into its original plastic bag and dispose
- No cross contaminatin
- No cleaning required
Especificaciones
Sonda | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Evita que la muestra se caiga | |
Muestreo de Polvo |