Learn More
Sampling Systems™ Espátula de polvo desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7138875 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
230 mm
330 mm
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Material:
HDPE
Poliestireno
Polipropileno
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Color Material Esterilidad unitSize
10762674 230 mm Blanco Poliestireno No estéril paquete de 100
12792477 330 mm Blanco Poliestireno Estéril paquete de 100
12957945 230 mm Blanco HDPE No estéril paquete de 100
15806171 230 mm Rojo Poliestireno Estéril paquete de 100
15809471 230 mm Azul Polipropileno Estéril paquete de 100
15816171 330 mm Rojo Poliestireno Estéril paquete de 100
15819471 330 mm Azul Polipropileno No estéril paquete de 100
15829471 330 mm Azul Polipropileno Estéril paquete de 100
15839471 230 mm Rojo Poliestireno No estéril paquete de 100
15849471 330 mm Rojo Poliestireno No estéril paquete de 100
15889461 330 mm Blanco Poliestireno No estéril paquete de 100
15899461 230 mm Azul Polipropileno No estéril paquete de 100
12 options
Código de producto. 10762674
Marca: Sampling Systems™ 8095A150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muestrear y dispensar fácilmente cantidades de polvos. La Espátula de Polvo Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es resistente y cómoda de usar con su mango redondeado especialmente diseñado y su hoja robusta.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
  • Disponible en 2 tamaños distintos y en varios colores
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Descripción Hoja de 150 mm
Esterilidad No estéril
Color Blanco
Tipo de producto Espátula desechable
Anchura (métrico) 19 mm
Incluye 100 Espátulas
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 230 mm