Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sample Spoons
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sampling Spoons are a range of low cost, single use spoons that allow for quick and efficient surface sampling of powders and granules.
Marca: Sampling Systems™ 8088A-10S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Cuchara de Muestreo | |
10 mL | |
Estéril | |
100/Caja |
Poliestireno | |
Sí | |
Blanco | |
185 mm |