Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sample Spoons
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
10 mL
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Longitud (métrico):
173 mm
185 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/Caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Color | Rojo |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara de Muestreo |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 185 mm |