Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sample Spoons
BIOPHARMA
Código de producto. 15849461 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
10 mL
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Longitud (métrico):
173 mm
185 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15849461
Marca: Sampling Systems™ 8088A03
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sampling Spoons are a range of low cost, single use spoons that allow for quick and efficient surface sampling of powders and granules.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Cantidad 100/Caja
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 3 mL
Color Blanco
Desechables
Tipo de producto Cuchara de Muestreo
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 173 mm