Learn More
Sampling Systems™ Pinzas pequeñas desechables SteriWare™
Código de producto. p-7138866 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Fórceps estériles
Fórceps no estériles
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15839421 Fórceps no estériles paquete de 100
15849421 Fórceps estériles paquete de 100
2 options
Código de producto. 15839421
Marca: Sampling Systems™ 8025H115
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoge objetos pequeños y grandes con un diseño especial de doble acción. Las pinzas pequeñas desechables Sampling Systems™ SteriWare™ son ideales para recoger artículos de hasta 25 mm de anchura.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 115 mm
Tipo de producto Fórceps no estériles