Learn More
Sampling Systems™ Cuchara Volumétrica Desechable SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
1,23 mL
2,46 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Longitud (métrico):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Disponibles en diversos tamaños
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara Volumétrica |
| Diámetro exterior (métrico) | 18 mm |
| Material | HDPE |
| Longitud (métrico) | 153 mm |
Estas Cucharas Volumétricas no son dispositivos de medición certificados. Se requiere la verificación del usuario.