Learn More
Sampling Systems™ Embudos para polvo de doble embolsado SteriWare™: clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
40 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Forman parte de nuestra gama de productos de primera calidad, SteriWare™ Ultra Range.
- Estos embudos estériles están diseñados para utilizarse directamente desde la bolsa.
- El embolsado doble significa que la bolsa exterior se puede extraer mientras entra en la sala limpia, lo que garantiza la pulcritud dentro de la sala limpia o el área de fabricación.
- Los embudos no tienen grietas y cuentan con un acabado suave.
- El ángulo del cono está diseñado para proporcionar un flujo óptimo del producto.
- Fabricados con HDPE de uso alimentario, conforme a la FDA y la CE.
- El HDPE tiene una buena resistencia química y se puede reciclar fácilmente.
- Los embudos se esterilizan mediante radiación gamma.
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP): polímero de alta calidad médica que también se ha comprobado de forma independiente con USP 661.
- Fabricación en sala limpia: las cucharas se fabrican en su totalidad en condiciones de sala limpia con el embalaje final realizado en una sala limpia de clase 10 000.
- Cada embudo se inspecciona al 100 % antes de embalarlo.
Specifications
Specifications
| Diámetro del área superior (métrico) | 200 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 40 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de empaquetado | Embolsado doble |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction