missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ SteriWare™ FoodScoops
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Código de producto. p-7239878 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
2500 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
17544566 1000 mL No estéril paquete de 25
17564566 2500 mL No estéril paquete de 15
17584566 500 mL No estéril paquete de 50
17554566 1000 mL Estéril paquete de 25
17574566 2500 mL Estéril paquete de 15
17594566 500 mL Estéril paquete de 50
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17544566

Marca: Sampling Systems™ 8045B1000

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

FoodScoops SteriWare™ azules desechables son ideales para aplicaciones de un solo uso en industrias farmacéuticas, químicas y otras industrias higiénicas.

  • Estas cucharas de alimentos de alta calidad están disponibles estériles y no estériles.
  • Para que se detecten fácilmente (si se quedan en el polvo), se fabrican con un polipropileno azul de calidad alimentaria muy visible de acuerdo con las directrices HACCP.
  • Las cucharas para de alimentos se fabrican y envasan en condiciones completas de salas limpias.
  • Las cucharas pueden usarse directamente desde la bolsa.
  • Los mangos resistentes y ergonómicos están colocados en lo alto del cuerpo para mantener la mano alejada del polvo.
  • Las cucharas se suministran con la documentación completa, incluido el certificado por lotes de conformidad y la certificación de irradiación para la esterilización.
  • Las cucharas estériles se ajustan a SAL 10-6.
  • Hechas de PP azul de uso alimentario.
  • Cumple con los requisitos más recientes de la FDA y la UE 10/2011.
  • Sin BSE/EET.
  • El PP es muy resistente químicamente.
  • Intervalo de tamaños de 30 ml a 2500 ml

Especificaciones

Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Azul
Desechables Sí
Material Polipropileno
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.