Learn More
Sampling Systems™ Fórceps SteriWare™ (pinzas pequeñas)
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Nuestros fórceps desechables están disponibles en versiones estériles y no estériles.
- Son adecuados para levantar y mover objetos pequeños, como pastillas, muestras, etc.
- Las asas tienen ondulaciones moldeadas para darle un agarre extra.
- Estas pinzas pequeñas ligeras son adecuadas para aplicaciones alimentarias, químicas, farmacéuticas o cosméticas.
- Estas pinzas pequeñas se pueden usar directamente desde la bolsa.
- Las pinzas pequeñas estériles se han procesado mediante radiación gamma.
- Hechas de PS de uso alimentario.
- Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
- Sin EEB/EET
- Para evitar la contaminación, se han fabricado y luego se han empaquetado en una sala limpia de clase 7.
- Vienen con documentación completa que confirma el uso alimentario y la esterilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 115 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de empaquetado | Bolsa |